Learn More
Clorhidrato de RTI-51, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2S,3S,5S)-3-(4-Bromophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1391052-88-2 |
| Fórmula molecular | C16H21BrClNO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | [1R-(exo,exo)]-3-(4-Bromophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride, RTI 4229-51 Hydrochloride, RTI-51 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20BrNO2.ClH/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10;/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(Br)cc3)N2C |
| Nombre IUPAC | (1S,3S,4S,5R)-3-(4-bromofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano-4-carboxilato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 374.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.0444 |