Learn More
RTI-113, TRC
Código de producto. 30424617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424617 50 mg
30409333 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70111050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141807-57-0
Fórmula molecular C21 H22 Cl N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 392.32
Sinónimo (1R,2S,3S,5S)-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Phenyl Ester Hydrochloride, [1R-(exo,exo)]-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Phenyl Ester Hydrochloride, RTI 113, RTI 4229-113
Nombre IUPAC fenilo (1S,3S,4S,5R)-3-(4-clorofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano-4-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@H](C2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)Oc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RTI-113
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22ClNO2.ClH/c1-23-16-11-12-19(23)20(21(24)25-17-5-3-2-4-6-17)18(13-16)14-7-9-15(22)10-8-14;/h2-10,16,18-20H,11-13H2,1H3;1H/t16-,18+,19+,20-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1106