Learn More
Digi-Sense Sonda RTD con mango
Código de producto. 11755749 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50,8mm
254mm
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +204 °C
De -50 °C a +700 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11755749 50,8mm De -50 °C a +700 °C cada uno
11745749 254mm De -50 °C a +204 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11755749 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0811780
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Diseñado para brindar la misma precisión y beneficios de una sonda RTD en un diseño compacto y económico.
  • Constante de tiempo: 1 a 3 segundos o más.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • El error máximo para el montaje de la sonda es ± °1,1 C + 0,12 % de lectura por debajo de 300 °F, ±0,35% de lectura por encima de 300 °F.
  • El coeficiente alfa es 0,003850Ω /Ω /°C (DIN IEC 751). La resistencia en el punto de hielo (0 °C) es de 100Ω .
  • Nota : La constante de tiempo es el tiempo necesario para alcanzar el 63,2% de la nueva lectura.
    • Para determinar cuánto tiempo tomará alcanzar el 99% de la nueva lectura, multiplique la constante de tiempo por cinco.
  • Nota : El rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
    • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
    • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
    • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
    • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
    • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Specifications
Longitud del cable (imperial) 60 in
Longitud (métrico) 50,8mm
Longitud del cable (métrico) 152.4 cm
Material Sonda de acero inoxidable
Tipo de sonda RTD
Tipo de producto Sonda hipodérmica RTD
Longitud (imperial) Cajas de
Temperatura máxima 700 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58 °F a 1292 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +700 °C