Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos RT Basic
Código de producto. 15238834 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
2 L
4 L
5 L
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
EE. UU.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15238834 5 L Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15298824 2 L Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15208834 4 L EE. UU. cada uno
15218834 4 L Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15228834 5 L EE. UU. 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15238834 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    266.54€ / paquete de 1
    Ahorro 48.46€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Experimente la fiabilidad de los agitadores magnéticos plug-and-play, perfectos para las aplicaciones de agitación rutinarias.
Disfrute de una gran fiabilidad con los agitadores magnéticos plug and play Thermo Scientific™ RT Basic, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación. Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm, todas con un diseño ligero de perfil bajo con un tamaño extremadamente pequeño. Los agitadores RT Basic incluyen un cuerpo y una parte superior de polipropileno resistente a productos químicos, un acoplamiento magnético fuerte sólido para garantizar una agitación uniforme durante procedimientos experimentales, y un motor de CC sin escobillas que no genera calor. El intervalo del control de velocidad analógico es de 150 a 2500 rpm. Todas las unidades incluyen dos cubiertas de placa de silicona antideslizante para una mayor protección frente a derrames.
El acoplamiento magnético de gran intensidad garantiza la agitación uniforme en procedimientos experimentales.
  • Disponible en tres tamaños
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Control de velocidad: De 150 a 2500 rpm
Incluye:
Dos cubiertas de placa de silicona antideslizantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 150 a 2500 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Capacidad 5 L
Forma Parte superior redonda
Tensión 100/240 V
Vataje 6 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm)
Altura (imperial) 2,56 in
Altura (métrico) 65 mm
Longitud (imperial) 9,06 in
Longitud (métrico) 230 mm
Diámetro de la placa superior (imperial) 8,66 in
Diámetro de la placa superior (métrico) 220 mm
Anchura (imperial) 9,06 in
Anchura (métrico) 230 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de motor De CC sin escobillas
Tipo Agitador