Learn More
MedChemExpress RT-AM
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Peso molecular | 555.49 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (45.01 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 2280796-94-1 |