Learn More
RSV-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16467387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467387 5 mg 5 miligramos
16424678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16467387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112673
MedChemExpress RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RSV-IN-1
CAS 861139-16-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N5O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (233.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(C2=NN=C3N2N=C(C)C4=C3C=CC=C4)=C1)(N(CCO)C)=O
Peso molecular (g/mol) 427.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.48
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus