Learn More
RSL3, MedChemExpress
Código de producto. 16492848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492848 10 mg 10 miligramos
16459506 50 mg 50 miligramos
16422546 25 mg 25 miligramos
16420006 2 mg 2 miligramos
16415597 5 mg 5 miligramos
16414266 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16492848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100218A
MedChemExpress RSL3 ((1S,3R)-RSL3) is an inhibitor of glutathione peroxidase 4 (GPX4) (ferroptosis activator), reduces the expression of GPX4 protein, and induces ferroptotic death of head and neck cancer cell. RSL3 increases the expression of p62 and Nrf2 and inactivates Keap1 in HN3-rslR cells.
RSL3 ((1S,3R)-RSL3) is an inhibitor of glutathione peroxidase 4 (GPX4) (ferroptosis activator), reduces the expression of GPX4 protein, and induces ferroptotic death of head and neck cancer cell. RSL3 increases the expression of p62 and Nrf2 and inactivates Keap1 in HN3-rslR cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RSL3
CAS 1219810-16-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21ClN2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (1S,3R)-RSL3
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (567.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1CC2=C([C@H](C3=CC=C(C(OC)=O)C=C3)N1C(CCl)=O)NC4=C2C=CC=C4)OC
Peso molecular (g/mol) 440.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.88
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death