missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RSK4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16653955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16653955 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16653955 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA599709

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Rsk-4.

RPS6KA6 (RSK4) is a member of the RSK kinases family. RSK family members are activated by ERKs and mitogens and are unusual in that they contain 2 non-identical kinase domains. RSK4 encodes a member of ribosomal S6 kinase family, serine-threonine protein kinases which are regulated by growth factors. The encoded protein may be distinct from other members of this family, however, as studies suggest it is not growth factor dependent and may not participate in the same signaling pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RSK4
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Rps6ka6
N.º de referencia del gen Q7TPS0, Q9UK32
Alias de gen 2610524K04Rik; 90 kDa ribosomal protein S6 kinase 6; p90-RSK 6; p90RSK6; pp90RSK4; RGD1560817; ribosomal protein S6 kinase A6; ribosomal protein S6 kinase alpha-6; ribosomal protein S6 kinase polypeptide 6; ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 6; ribosomal S6 kinase 4; Rps6ka6; RSK4; RSK-4; S6KA6; S6K-alpha 6; S6K-alpha-6
Símbolos de los genes Rps6ka6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human RPS6KA6(Accession Q9UK32), corresponding to amino acid residues P668-T718.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27330, 67071
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.