missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RSF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16629454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16629454 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16629454 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5102998

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total RSF1.

RSF1 is required for assembly of regular nucleosome arrays by the RSF chromatin remodelling complex. Rsf1 facilitates transcription of hepatitis B virus (HBV) genes by the pX transcription activator. In case of infection by HBV, together with pX, it represses TNF-alpha induced NF-kappaB transcription activation. Rsf1 represses transcription when artificially recruited to chromatin by fusion to a heterogeneous DNA binding domain. Rsf1 interacts with SMARCA5/SNF2H to form the RSF complex and also binds the HBV pX/HBx protein, which is required to activate transcription of the viral genome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RSF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RSF1
N.º de referencia del gen Q96T23
Alias de gen 4832420A03Rik; C030033M12Rik; Gm164; HBV pX associated protein-8; HBV pX-associated protein 8; HBXAP; hepatitis B virus x associated protein; hepatitis B virus x-associated protein; p325; p325 subunit of RSF chromatin-remodeling complex; Remodeling and spacing factor 1; RSF1; RSF-1; XAP8
Símbolos de los genes RSF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human RSF1(Accession Q96T23), corresponding to amino acid residues E388-G438.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 233532, 308839, 51773
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.