Descripción
- Retirador de barras de agitación magnéticas universal para barras de agitación magnéticas grandes.
- Incluye acoplamiento mecánico para retirar la transmisión de agitación montada en el flotador IKAFLON 118.
- Longitud: 1,04 m
- Material: PTFE, VMQ (conforme a la FDA)
- Nota: Antes de retirar las barras de agitación de los recipientes grandes, retire la unidad de accionamiento I-MAG.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de las barras de agitación magnéticas grandes |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de agitación montada en flotador IKAFLON 118 |
| Incluye | Acoplamiento mecánico |
| Longitud (métrico) | 1,04 m |
| Material | PTFE, VMQ |
| Tipo | Recuperador de barras agitadoras magnéticas |