missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RSBN1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15709791 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15709791 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15709791 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA561986

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PSTSALFTFS PLTVSAAGPK HKGHKERHKH HHHRGPDGDP SSCGTDLKHK DKQENGERTG GVPLIKA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 87%.

Histone demethylase that specifically demethylates dimethylated 'Lys-20' of histone H4 (H4K20me2), thereby modulating chromosome architecture. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RSBN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RSBN1
N.º de referencia del gen Q5VWQ0
Alias de gen C230004D03Rik; E330004N01; KDM9; Kiaa3002; Lysine-specific demethylase 9; mKIAA3002; RGD1307231; Rosbin; rosbin, round spermatid basic protein 1; round spermatid basic protein 1; Rsbn; Rsbn1; Rsbp
Símbolos de los genes RSBN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RSBN1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104024).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54665
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.