Learn More
RS102895 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16453557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453557 50 mg 50 miligramos
16437538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16453557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18611
MedChemExpress RS102895 hydrochloride is a potent CCR2 antagonist, with an IC50 of 360 nM, and shows no effect on CCR1.
RS102895 hydrochloride is a potent CCR2 antagonist, with an IC50 of 360 nM, and shows no effect on CCR1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS102895 hydrochloride
CAS 1173022-16-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClF3N2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (97.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES [H]Cl.O=C1NC2=CC=CC=C2C3(CCN(CCC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)CC3)O1
Peso molecular (g/mol) 426.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.86
Porcentaje de pureza 98.32%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation