Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18095332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18095332 50 mg 50 miligramos
18054662 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18095332 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0312/50
Highly potent NMDA agonist
(RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine is a potent NMDA receptor agonist, approximately 20 times more active than NMDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 138199-51-6
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 50 mg
Solubilidad Soluble to 50 mM in water
Objetivo NMDA Receptor Agonists
Fórmula molecular C3H5N5O2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 143.1
Pureza 98%
Para uso exclusivo en investigación