Learn More
R&D Systems™ (RS)-(±)-Sulpiride
Código de producto. 30001141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001141 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001141 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0894/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.23€
    113.40€ / 100 miligramos
    Ahorro 12.83€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Standard selective D2-like antagonist
Standard D2-like dopamine receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-(±)-Sulpiride
CAS 15676-16-1
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C15H23N3O4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.42
Pureza >99%
Peso molecular 341.43