Learn More
(RS)-(Piperidin-2-il)metanamina, Mikromol™
Código de producto. 30049139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049139 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049139 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0488.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(RS)-(Piperidin-2-il)metanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine
CAS 22990-77-8
Nombres de analitos o componentes (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flecainide Acetate Imp. B (EP), (RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Flecainide Acetate Impurity B, Flecainide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
SMILES NCC1CCCCN1
Nombre IUPAC piperidin-2-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 114.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1157 g/mol