Learn More
(RS)-fenil(piridin-2-il)acetonitrilo (pironitrilo), Mikromol™
Código de producto. 30458202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458202 4 x 25 mg 100 miligramos
30051494 25 mg 25 miligramos
30049276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458202 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0108.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(RS)-fenil(piridin-2-il)acetonitrilo (pironitrilo), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile
CAS 5005-36-7
Nombres de analitos o componentes a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyridineacetonitrile, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile, 2-Pyridylphenylacetonitrile, NSC 16276, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile, alpha-Phenyl-2-pyridineacetonitrile, alpha-Phenyl-alpha-(2-pyridyl)acetonitrile, Disopyramide Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H
Tipo de solución Neat
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 2-fenil-2-piridin-2-ilacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 194.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0844 g/mol