Learn More
(RS)-fenil(piridin-2-il)acetonitrilo (pironitrilo), Mikromol™
Descripción
(RS)-fenil(piridin-2-il)acetonitrilo (pironitrilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile |
| CAS | 5005-36-7 |
| Nombres de analitos o componentes | a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Pyridineacetonitrile, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile, 2-Pyridylphenylacetonitrile, NSC 16276, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile, alpha-Phenyl-2-pyridineacetonitrile, alpha-Phenyl-alpha-(2-pyridyl)acetonitrile, Disopyramide Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H |
| SMILES | N#CC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-fenil-2-piridin-2-ilacetonitrilo |
| Mostrar más |