Learn More
(RS)-N-fenil-2-(propilamino)propanamida, Mikromol™
Código de producto. 30049562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049562 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049562 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0563.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(RS)-N-fenil-2-(propilamino)propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide
CAS 42459-45-0
Nombres de analitos o componentes (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Impurity F, Prilocaine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O/c1-3-9-13-10(2)12(15)14-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,13H,3,9H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC N-fenil-2-(propilamino)propanamida
Peso molecular (g/mol) 206.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1419 g/mol