Learn More
(RS)-N-Despropil Pramipexol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| CAS | 104617-49-4 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, (RS)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10) |
| SMILES | NC1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0674 |