Learn More
Clorhidrato de (RS)-N-(4-metil-fenil)-2-(propilamino)propanamida, Mikromol™
Código de producto. 30050760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050760 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050760 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0563.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (RS)-N-(4-metil-fenil)-2-(propilamino)propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride
CAS 35891-99-7
Nombres de analitos o componentes (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Prilocaine Hydrochloride Imp. E (EP), Prilocaine Imp. E (EP), Prilocaine USP Related Compound B, Prilocaine USP RC B, (RS)-N-(4-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Prilocaine Related Compound B as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Prilocaine Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
SMILES Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC N-(4-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 256.77
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1342 g/mol