Learn More
(RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(3-fluorofenilsulfonil)-2-hidroxi-2-metilpropanamida, Mikromol™
Descripción
(RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(3-fluorofenilsulfonil)-2-hidroxi-2-metilpropanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 1166228-30-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Fluorophenyl Bicalutamide, (RS)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, 3-Fluorophenyl Bicalutamide, Bicalutamide Related Compound B (USP), Bicalutamide Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-4-2-3-12(19)7-14)16(25)24-13-6-5-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CC(O)(CS(=O)(=O)c1cccc(F)c1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(3-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Mostrar más |