Learn More
(RS)-N-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida, Mikromol™
Descripción
(RS)-N-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide |
| CAS | 2717331-30-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H21 Cl N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mepivacaine Hydrochloride Imp. E (EP), Mepivacaine Imp. E (EP), (RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Hydrochloride Impurity E, Mepivacaine Impurity E, Chloro Desbutyl Bupivacaine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cc(Cl)cc2C |
| Nombre IUPAC | N-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida |
| Mostrar más |