Learn More
Clorhidrato de (RS)-N-(3-metil-fenil)-2-(propilamino)propanamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (RS)-N-(3-metil-fenil)-2-(propilamino)propanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-N-(3-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride |
| CAS | 878791-35-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-N-(3-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Prilocaine Hydrochloride Imp. D (EP), Prilocaine Imp. D (EP), (RS)-N-(3-Methyl-phenyl)-2-(propylamino)propanamide Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Prilocaine Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-8-14-11(3)13(16)15-12-7-5-6-10(2)9-12;/h5-7,9,11,14H,4,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1cccc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida;clorhidrato |
| Mostrar más |