Learn More
Clorhidrato de (RS)-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 17981396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17981396 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17981396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0368.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (RS)-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
CAS 65797-42-4
Nombres de analitos o componentes (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP), Mepivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine USP Related Compound B, Bupivacaine USP RC B, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide Hydrochloride, Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Bupivacaine Related Compound B as Hydrochloride, Bupivacaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Mepivacaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Bupivacaine Impurity B as Hydrochloride, Mepivacaine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12;/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 268.78
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1342 g/mol