Learn More
(RS)-Equol, Mikromol™
Descripción
(RS)-Equol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R,S-Equol |
| CAS | 94105-90-5 |
| Nombres de analitos o componentes | R,S-Equol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07alpha |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-hidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-7-ol |
| Mostrar más |