Learn More
Ácido [(RS)-(difenilmetil)sulfinil]acético, Mikromol™
Descripción
Ácido [(RS)-(difenilmetil)sulfinil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Modafinil acid |
| CAS | 63547-24-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Modafinil acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H14 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Modafinil Imp. A (EP), Modafinil USP Related Compound A, Modafinil USP RC A, [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic Acid, Modafinil Carboxylate, Modafinil acid, Modafinil Related Compound A, Modafinil Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-benzhidrilsulfinilacético |
| Mostrar más |