Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-CPP
Descripción
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-CPP |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.21 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 252.207 |