Learn More
(RS)-Butyryltimolol, MedChemExpress
Descripción
(RS)-Butyryltimolol is the racemate of Butyryltimolol. Butyryltimolol, an effective prodrug of Timolol, improves the corneal penetration of Timolol. Butyryltimolol is a β-adrenergic blocker.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-Butyryltimolol |
| Forma física | Oil |
| CAS | 2320274-78-8 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H30N4O4S |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (258.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCC(OC(CNC(C)(C)C)COC1=NSN=C1N2CCOCC2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 386.51 |
| Mostrar más |