Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-Baclofen
Descripción
Selective GABAB receptor agonist. Skeletal muscle relaxant.
R-enantiomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-Baclofen |
| CAS | 1134-47-0 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.66 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 213.661 |