Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001056 10 mg 10 miligramos
18075832 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001056 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0169/10
Selective AMPA agonist
Prototypical and defining agonist for the AMPA subgroup of ionotropic glutamate receptors.
Active Enantiomer, Inactive Enantiomer and Hydrobromide Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74341-63-2
Fórmula molecular C7H10N2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-AMPA
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.17
Pureza >99%
Peso molecular 186.167