Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA hydrobromide
Description
More water soluble hydrobromide salt of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169).
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (RS)-AMPA hydrobromide |
| Cantidad | 1 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.08 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 267.079 |