Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA hydrobromide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18075352 10 mg 10 miligramos
18094812 1 mg 1 miligramo
18084272 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18075352 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1074/10
Selective AMPA agonist; more water soluble form of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169)
More water soluble hydrobromide salt of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171259-81-7
Fórmula molecular C7H11BrN2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-AMPA hydrobromide
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.08
Pureza >99%
Peso molecular 267.079