Learn More
(RS)-9-Fluoro-3-metil-10-(4-metilpiperazin-1-il)-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-ona, Mikromol™
Descripción
(RS)-9-Fluoro-3-metil-10-(4-metilpiperazin-1-il)-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one |
| CAS | 123155-82-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 F N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (RS)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one, Ofloxacin Imp. B (EP), Ofloxacin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20FN3O2/c1-11-10-23-17-15-12(14(22)3-4-21(11)15)9-13(18)16(17)20-7-5-19(2)6-8-20/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C=CN1c24 |
| Nombre IUPAC | (RS)-9-Fluoro-3-metil-10-(4-metilpiperazin-1-il)-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-ona |
| Mostrar más |