Learn More
Tocris Bioscience™ RS 504393
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001425 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001425 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2517/10
Highly selective CCR2 chemokine receptor antagonist
Extremely selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 98 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2b and CCR1 receptors respectively). Inhibits MCP-1 chemotaxis (IC50 = 330 nM) and ischemia-reperfusion injury in kidneys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS 504393
CAS 300816-15-3
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C25H27N3O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.5
Pureza >99%
Peso molecular 417.509