Learn More
RS 504393, MedChemExpress
Código de producto. 16439087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16439087 5 mg 5 miligramos
16413476 25 mg 25 miligramos
16406508 10 mg 10 miligramos
16492597 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16439087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15418
MedChemExpress RS 504393 is a selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 89 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2 and CCR1 receptors respectively).
RS 504393 is a selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 89 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2 and CCR1 receptors respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS 504393
CAS 300816-15-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (29.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1NC2=CC=C(C)C=C2C3(CCN(CCC4=C(C)OC(C5=CC=CC=C5)=N4)CC3)O1
Peso molecular (g/mol) 417.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.5
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation