Learn More
Clorhidrato del ácido (RS)-4-(aminometil)ciclohex-1-enocarboxílico, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato del ácido (RS)-4-(aminometil)ciclohex-1-enocarboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1803601-44-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tranexamic Acid Imp. C (EP), Tranexamic Acid USP Related Compound C, Tranexamic Acid USP RC C, (RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic Acid Hydrochloride, Tranexamic Acid Related Compound C as Hydrochloride, Tranexamic Acid Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H |
| SMILES | Cl.NCC1CCC(=CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(aminometil)ciclohexeno-1-carboxílico; clorhidrato |
| Mostrar más |