Learn More
(RS)-4-[4-[(oxiran-2-il)metoxi]-1,2,5-tiadiazol-3-il]morfolina, Mikromol™
Descripción
(RS)-4-[4-[(oxiran-2-il)metoxi]-1,2,5-tiadiazol-3-il]morfolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine |
| CAS | 58827-68-2 |
| Nombres de analitos o componentes | rac 4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H13 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Morpholine, 4-[4-(2-oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]-, Morpholine, 4-[4-(oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]- (9CI), 1,2,5-Thiadiazole, morpholine deriv., 4-[4-[(Oxiran-2-yl)methoxy]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N3O3S/c1-3-13-4-2-12(1)8-9(11-16-10-8)15-6-7-5-14-7/h7H,1-6H2 |
| SMILES | C(Oc1nsnc1N2CCOCC2)C3CO3 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)-1,2,5-tiadiazol-3-il]morfolina |
| Mostrar más |