Learn More
(RS)-3,5-DHPG, TRC
Código de producto. 30384432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384432 50 mg -
30378768 10 mg 10 miligramos
30380478 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45002850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146255-66-5
Fórmula molecular C8H9NO4
Peso molecular (g/mol) 183.16
Sinónimo alpha-Amino-3,5-dihydroxybenzeneacetic Acid, (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine, (±)-alpha-Amino-3,5-dihydroxybenzeneacetic Acid, 3,5-Dihydroxyphenylglycine, DHPG, DL-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)glycine, (D/L)-3,5-Dihydroxyphenylglycine, 2-Amino-2-(3,5-dihydroxyphenyl)acetic Acid
SMILES NC(C(=O)O)c1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-3,5-DHPG
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO4/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0532