Learn More
RS-246204, MedChemExpress
Código de producto. 16464638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464638 10 mg 10 miligramos
16455476 100 mg 100 miligramos
16443176 25 mg 25 miligramos
16437357 5 mg 5 miligramos
16400937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16464638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112484
MedChemExpress RS-246204 is a R-spondin-1 substitute compound that is able initiate small intestinal organoids without the use of the R-spondin-1 protein.
RS-246204 is a R-spondin-1 substitute compound that is able initiate small intestinal organoids without the use of the R-spondin-1 protein.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS-246204
CAS 878451-87-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13N5O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (14.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C(SC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=N2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 339.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.37
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death