Learn More
(RS)-20,22-Dihidrodigoxigenina, TRC
Código de producto. 30379096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379096 25 mg 25 miligramos
30370873 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45229025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105880-19-1
Fórmula molecular C23H36O5
Peso molecular (g/mol) 392.53
Sinónimo Dihydrodigoxigenin, 20,22-Dihydro-digoxigenin, 3β,12β,14-Trihydroxy-5β-cardanolide, (3β,5β,12β)-3,12,14-trihydroxy-cardanolide
Nombre IUPAC 4-((3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3,12,14-trihidroxi-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il)dihidrofurano-2(3H)-uno
SMILES O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O)C1)C)([H])[C@]2([H])C[C@H]3O)(CC[C@]4([H])C(C5)([H])COC5=O)[C@]34C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-20,22-Dihydrodigoxigenin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h13-19,24-25,27H,3-12H2,1-2H3/t13?,14-,15+,16-,17-,18+,19-,21?,22?,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.26