Learn More
(RS)-(2-metilfenil)fenilmetanol (2-metilbenzhidrol), Mikromol™
Código de producto. 30051809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051809 25 mg 25 miligramos
30050410 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051809 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0801.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(RS)-(2-metilfenil)fenilmetanol (2-metilbenzhidrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol)
CAS 5472-13-9
Nombres de analitos o componentes (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Orphenadrine Hydrochloride Imp. A (EP), Orphenadrine Imp. A (EP), Methylbenzhydrol, (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol, 2-Methylbenzhydrol, Orphenadrine Hydrochloride Impurity A, Orphenadrine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2-metilfenil)-fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 198.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1045 g/mol