Learn More
(RS)-(2-metilfenil)fenilmetanol (2-metilbenzhidrol), Mikromol™
Descripción
(RS)-(2-metilfenil)fenilmetanol (2-metilbenzhidrol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol) |
| CAS | 5472-13-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Orphenadrine Hydrochloride Imp. A (EP), Orphenadrine Imp. A (EP), Methylbenzhydrol, (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol, 2-Methylbenzhydrol, Orphenadrine Hydrochloride Impurity A, Orphenadrine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-metilfenil)-fenilmetanol |
| Mostrar más |