Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt
Descripción
(RS)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt is an oncometabolite with R- and S- enantiomers overproduced in the neurometabolic disease 2-hydroxyglutaric aciduria (2-HGA).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt |
| CAS | 40951-21-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | General Laboratory Research Reagent |
| Fórmula molecular | C5H6Na2O5 |