Learn More
Clorhidrato de (RS)-2-etilamino-N-(2-metilfenil)propanamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (RS)-2-etilamino-N-(2-metilfenil)propanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride |
| CAS | 35891-75-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Prilocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Prilocaine Imp. C (EP), (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Prilocaine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-4-13-10(3)12(15)14-11-8-6-5-7-9(11)2;/h5-8,10,13H,4H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.CCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | 2-(etilamino)-N-(2-metilfenil)propanamida;clorhidrato |
| Mostrar más |