Learn More
(RS)-2-Cloro-9-[3-(dimetilamino)propil]-9H-tioxanten-9-ol, Mikromol™
Descripción
(RS)-2-Cloro-9-[3-(dimetilamino)propil]-9H-tioxanten-9-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9H-thioxanthen-9-ol |
| CAS | 4295-65-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9H-thioxanthen-9-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H20 Cl N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Chlorprothixene Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorprothixene Imp. A (EP), (RS)-2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9H-thioxanthen-9-ol, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity A, Chlorprothixene Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20ClNOS/c1-20(2)11-5-10-18(21)14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(19)12-15(17)18/h3-4,6-9,12,21H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-9-[3-(dimetilamino)propil]tioxanten-9-ol |
| Mostrar más |