Learn More
(RS)-(2,4-diaminopirimidin-5-il)(3,4,5-trimetoxifenil)metanol, Mikromol™
Descripción
(RS)-(2,4-diaminopirimidin-5-il)(3,4,5-trimetoxifenil)metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol |
| CAS | 29606-06-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H18 N4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimethoprim Imp. C (EP), (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol, 62U70, GW 340134X, Ph Eur Trimethoprim Impurity C, Trimethoprim Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6,11,19H,1-3H3,(H4,15,16,17,18) |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)c2cnc(N)nc2N |
| Nombre IUPAC | (2,4-diaminopirimidin-5-il)-(3,4,5-trimetoxifenil)metanol |
| Mostrar más |