Learn More
Diclorhidrato del ácido (RS)-2-[4-[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il]acético, Mikromol
Código de producto. 30461900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461900 4 x 25 mg 100 miligramos
17912466 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30461900 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.0200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato del ácido (RS)-2-[4-[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il]acético, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
CAS 1000690-91-4
Nombres de analitos o componentes (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 Cl N2 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP), Cetirizine Imp. B (EP), (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity B as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC ácido 2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]acético; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 417.76
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.0825 g/mol