Learn More
(RS)-2-[4-(2-isopropoxietoximetil)fenoxi]-3-isopropilaminopropan-1-ol, Mikromol™
Descripción
(RS)-2-[4-(2-isopropoxietoximetil)fenoxi]-3-isopropilaminopropan-1-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| CAS | 1798418-82-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H31 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Propanol, 2-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, 2-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-1-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. F (EP), (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-18(12-20)23-17-7-5-16(6-8-17)13-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,18-20H,9-13H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(CO)Oc1ccc(COCCOC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(propan-2-ilamino)-2-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propan-1-ol |
| Mostrar más |