Learn More
Clorhidrato de (RS)-2-[(2-metilfenil)fenilmetoxi]etanamina, Mikromol™
Código de producto. 30049341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049341 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049341 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0801.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (RS)-2-[(2-metilfenil)fenilmetoxi]etanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-2-[(2-Methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride
CAS 17752-32-8
Nombres de analitos o componentes (RS)-2-[(2-Methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Orphenadrine Hydrochloride Imp. C (EP), Orphenadrine Imp. C (EP), (RS)-2-[(2-Methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-[(o-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]-, hydrochloride (8CI), (o-Methyl-alpha-phenylbenzyloxy)ethylamine, hydrochloride, N,N-Didemethylorphenadrine hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Orphenadrine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)16(18-12-11-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccccc1C(OCCN)c2ccccc2
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-[(2-metilfenil)-fenilmetoxi]etanamina
Peso molecular (g/mol) 277.79
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1233 g/mol