Learn More
Diclorhidrato del ácido (RS)-2-[2-[2-[4-[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]etoxi]-acético (diclorhidrato de etoxicetirizina), Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato del ácido (RS)-2-[2-[2-[4-[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]etoxi]-acético (diclorhidrato de etoxicetirizina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-2-[2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]-acetic Acid Dihydrochloride (Ethoxycetirizine Dihydrochloride) |
| CAS | 83881-56-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-2-[2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]-acetic Acid Dihydrochloride (Ethoxycetirizine Dihydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H29 Cl N2 O4 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cetirizine Dihydrochloride Imp. E (EP), Cetirizine Imp. E (EP), (RS)-2-[2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]-acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Ethoxycetirizine Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity E as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity E as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29ClN2O4.2ClH/c24-21-8-6-20(7-9-21)23(19-4-2-1-3-5-19)26-12-10-25(11-13-26)14-15-29-16-17-30-18-22(27)28;;/h1-9,23H,10-18H2,(H,27,28);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OC(=O)COCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]etoxi]acético; diclorhidrato |
| Mostrar más |